4-(Fluoromethyl)aniline, N-BOC protected 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC52152-1G PC52152-250MG
APOSPC52152-1GEA 658 EUR
APOSPC52152-1G APOSPC52152-250MG
4-(Fluoromethyl)aniline, N-BOC protected 95%
4-(Fluoromethyl)aniline, N-BOC protected
Formule: C₁₂H₁₆FNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31812098
CAS nummer: 2366994-54-7
UN: 1759
ADR: 8,III