4-Fluoro-3-iodo-2-methoxypyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC52155-1G PC52155-250MG PC52155-5G
APOSPC52155-1GEA 636 EUR
APOSPC52155-1G APOSPC52155-250MG APOSPC52155-5G
4-Fluoro-3-iodo-2-methoxypyridine 95%
4-Fluoro-3-iodo-2-methoxypyridine
Formule: C₆H₅FINO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28796405
CAS nummer: 1806345-85-6