5-(Trifluoromethyl)benzo[D]isoxazol-3-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC52159-1G PC52159-250MG
APOSPC52159-1GEA 205 EUR
APOSPC52159-1G APOSPC52159-250MG
5-(Trifluoromethyl)benzo[D]isoxazol-3-amine
5-(Trifluoromethyl)benzo[D]isoxazol-3-amine
Formule: C₈H₅F₃N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11847114
CAS nummer: 868271-14-1