2-Bromo-3,5-difluorobenzyl fluoride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC52169-1G PC52169-250MG
APOSPC52169-1GEA 70.1 EUR
APOSPC52169-1G APOSPC52169-250MG
2-Bromo-3,5-difluorobenzyl fluoride 95%
2-Bromo-3,5-difluorobenzyl fluoride
Formule: C₇H₄BrF₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31722921
CAS nummer: 2366994-41-2
UN: 3265
ADR: 8,II