2-Bromo-3,6-difluorobenzal fluoride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
2-Bromo-3-(difluoromethyl)-1,4-difluorobenzene
PC52176-1G
PC52176-250MG
PC52176-5G
APOSPC52176-1GEA
106
EUR
APOSPC52176-1G
APOSPC52176-250MG
APOSPC52176-5G
2-Bromo-3,6-difluorobenzal fluoride
2-Bromo-3,6-difluorobenzal fluoride
Formule:
C₇H₃BrF₄ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD28166242 CAS nummer: 1672663-79-4 |