3-Bromo-4,5-difluorobenzal fluoride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC52177-1G PC52177-250MG PC52177-5G
APOSPC52177-1GEA 526 EUR
APOSPC52177-1G APOSPC52177-250MG APOSPC52177-5G
3-Bromo-4,5-difluorobenzal fluoride
3-Bromo-4,5-difluorobenzal fluoride
Formule: C₇H₃BrF₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28737888
CAS nummer: 1782865-38-6