5-Bromo-2,4-difluorobenzal fluoride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC52179-1G PC52179-250MG
APOSPC52179-1GEA 526 EUR
APOSPC52179-1G APOSPC52179-250MG
5-Bromo-2,4-difluorobenzal fluoride
5-Bromo-2,4-difluorobenzal fluoride
Formule: C₇H₃BrF₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28737893
CAS nummer: 1804408-88-5