3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzal fluoride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC52180-1G PC52180-250MG PC52180-5G
APOSPC52180-1GEA 60 EUR
APOSPC52180-1G APOSPC52180-250MG APOSPC52180-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzal fluoride
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzal fluoride
Formule: C₈H₄BrF₅O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31812117
CAS nummer: 2166881-48-5