3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzal fluoride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC52181-1G PC52181-250MG PC52181-5G
APOSPC52181-1GEA 64.3 EUR
APOSPC52181-1G APOSPC52181-250MG APOSPC52181-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzal fluoride
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzal fluoride
Formule: C₈H₄BrF₅O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31812118
CAS nummer: 2167884-91-3