4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzal fluoride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC52182-1G PC52182-250MG PC52182-5G
APOSPC52182-1GEA 579 EUR
APOSPC52182-1G APOSPC52182-250MG APOSPC52182-5G
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzal fluoride
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzal fluoride
Formule: C₈H₄BrF₅O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31812119
CAS nummer: 2167351-62-2