4-Bromo-2-chlorobenzal fluoride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Bromo-2-chloro-1-(difluoromethyl)benzene
PC52183-1G PC52183-250MG PC52183-5G PC52183-10G PC52183-25G
APOSPC52183-1GEA 526 EUR
APOSPC52183-1G APOSPC52183-250MG APOSPC52183-5G APOSPC52183-10G APOSPC52183-25G
4-Bromo-2-chlorobenzal fluoride
4-Bromo-2-chlorobenzal fluoride
Formule: C₇H₄BrClF₂
MW: 241.46 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18391084
CAS nummer: 1254034-23-5