5-Bromo-2-chlorobenzal fluoride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Bromo-1-chloro-2-(difluoromethyl)benzene
PC52184-1G PC52184-250MG
APOSPC52184-1GEA 526 EUR
APOSPC52184-1G APOSPC52184-250MG
5-Bromo-2-chlorobenzal fluoride
5-Bromo-2-chlorobenzal fluoride
Formule: C₇H₄BrClF₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14698636
CAS nummer: 627527-07-5