2-Bromo-6-chlorobenzal fluoride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC52185-1G PC52185-5G
APOSPC52185-1GEA 207 EUR
APOSPC52185-1G APOSPC52185-5G
2-Bromo-6-chlorobenzal fluoride
2-Bromo-6-chlorobenzal fluoride
Formule: C₇H₄BrClF₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14698635
CAS nummer: 1214348-94-3