2-Bromo-3-iodobenzal fluoride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC52188-1G PC52188-250MG PC52188-5G
APOSPC52188-1GEA 526 EUR
APOSPC52188-1G APOSPC52188-250MG APOSPC52188-5G
2-Bromo-3-iodobenzal fluoride
2-Bromo-3-iodobenzal fluoride
Formule: C₇H₄BrF₂I
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18391105
CAS nummer: 1261552-67-3