2-Bromo-5-iodobenzal fluoride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC52189-1G PC52189-250MG PC52189-5G
APOSPC52189-1GEA 579 EUR
APOSPC52189-1G APOSPC52189-250MG APOSPC52189-5G
2-Bromo-5-iodobenzal fluoride
2-Bromo-5-iodobenzal fluoride
Formule: C₇H₄BrF₂I
MW: 332.912 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18391113
CAS nummer: 1261496-16-5