3-Bromo-5-iodobenzal fluoride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC52190-1G PC52190-250MG PC52190-5G
APOSPC52190-1GEA 579 EUR
APOSPC52190-1G APOSPC52190-250MG APOSPC52190-5G
3-Bromo-5-iodobenzal fluoride
3-Bromo-5-iodobenzal fluoride
Formule: C₇H₄BrF₂I
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18391111
CAS nummer: 1261476-63-4