4-Iodo-3-methoxybenzotrifluoride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC52196-1G PC52196-250MG PC52196-5G
APOSPC52196-1GEA 58.4 EUR
APOSPC52196-1G APOSPC52196-250MG APOSPC52196-5G
4-Iodo-3-methoxybenzotrifluoride 95%
4-Iodo-3-methoxybenzotrifluoride
Formule: C₈H₆F₃IO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18398114
CAS nummer: 1261752-45-7