Ethyl 2-bromo-4,4-difluoro-3-oxobutanoate, Technical Grade
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC52197-1G PC52197-250MG
APOSPC52197-1GEA 431 EUR
APOSPC52197-1G APOSPC52197-250MG
Ethyl 2-bromo-4,4-difluoro-3-oxobutanoate, Technical Grade
Ethyl 2-bromo-4,4-difluoro-3-oxobutanoate
Formule: C₆H₇BrF₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27940538
CAS nummer: 660840-16-4
UN: 1993
ADR: 3,III