4-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzyl alcohol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC52203-1G PC52203-250MG PC52203-5G
APOSPC52203-1GEA 419 EUR
APOSPC52203-1G APOSPC52203-250MG APOSPC52203-5G
4-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzyl alcohol 95%
4-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₅BrClFO
MW: 239.469 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
CAS nummer: 1891698-71-7