4-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzyl bromide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC52204-1G PC52204-250MG
APOSPC52204-1GEA 583 EUR
APOSPC52204-1G APOSPC52204-250MG
4-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzyl bromide 95%
4-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzyl bromide
Formule: C₇H₄Br₂ClF
MW: 302.366 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 2090530-74-6
UN: 3261
ADR: 8 II