6-Bromo-2-fluoro-3-iodopyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC52206-1G PC52206-250MG PC52206-5G
APOSPC52206-1GEA 395 EUR
APOSPC52206-1G APOSPC52206-250MG APOSPC52206-5G
6-Bromo-2-fluoro-3-iodopyridine 95%
6-Bromo-2-fluoro-3-iodopyridine
Formule: C₅H₂BrFIN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28139682
CAS nummer: 1599474-54-0