Methyl 4-(pentafluoroethyl)-3-(trifluoromethyl)benzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC52213-1G PC52213-250MG
APOSPC52213-1GEA 330 EUR
APOSPC52213-1G APOSPC52213-250MG
Methyl 4-(pentafluoroethyl)-3-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 4-(pentafluoroethyl)-3-(trifluoromethyl)benzoate
Formule: C₁₁H₆F₈O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD30062865
CAS nummer: 1980063-30-6