4-(Difluoromethyl)benzylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (4-(Difluoromethyl)phenyl)methanamine
PC52214-1G PC52214-250MG
APOSPC52214-1GEA 433 EUR
APOSPC52214-1G APOSPC52214-250MG
4-(Difluoromethyl)benzylamine
4-(Difluoromethyl)benzylamine
Formule: C₈H₉F₂N
MW: 157.161 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18791602
CAS nummer: 754920-30-4