4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-indole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC52225-1G PC52225-250MG PC52225-5G
APOSPC52225-1GEA 555 EUR
APOSPC52225-1G APOSPC52225-250MG APOSPC52225-5G
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-indole 95%
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-indole
Formule: C₉H₅F₄N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28526670
CAS nummer: 1780932-13-9