5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-indole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC52226-1G PC52226-250MG PC52226-5G
APOSPC52226-1GEA 285 EUR
APOSPC52226-1G APOSPC52226-250MG APOSPC52226-5G
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-indole 95%
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-indole
Formule: C₉H₅F₄N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19689276
CAS nummer: 1007235-33-7