6-Fluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-indole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC52227-1G PC52227-250MG
APOSPC52227-1GEA 658 EUR
APOSPC52227-1G APOSPC52227-250MG
6-Fluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-indole
6-Fluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-indole
Formule: C₉H₅F₄N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09264122
CAS nummer: 932014-36-3