2-Amino-4-fluoroindole hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC52232-1G
PC52232-250MG
PC52232-5G
APOSPC52232-1GEA
611
EUR
APOSPC52232-1G
APOSPC52232-250MG
APOSPC52232-5G
2-Amino-4-fluoroindole hydrochloride 95%
2-Amino-4-fluoroindole hydrochloride
Formule:
C₈H₇FN₂·ClH Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD32638669 CAS nummer: 2514942-00-6 |