2-Amino-6-fluoroindole hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC52234-1G PC52234-250MG
APOSPC52234-1GEA 658 EUR
APOSPC52234-1G APOSPC52234-250MG
2-Amino-6-fluoroindole hydrochloride 95%
2-Amino-6-fluoroindole hydrochloride
Formule: C₈H₇FN₂·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20727221
CAS nummer: 1262587-80-3