2-Amino-7-fluoroindole hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC52235-1G PC52235-250MG
APOSPC52235-1GEA 658 EUR
APOSPC52235-1G APOSPC52235-250MG
2-Amino-7-fluoroindole hydrochloride
2-Amino-7-fluoroindole hydrochloride
Formule: C₈H₇FN₂·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32638671
CAS nummer: 365548-07-8