4-(1,1,2,2,2-Pentafluoroethoxy)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC52238-1G PC52238-250MG PC52238-5G
APOSPC52238-1GEA 308 EUR
APOSPC52238-1G APOSPC52238-250MG APOSPC52238-5G
4-(1,1,2,2,2-Pentafluoroethoxy)benzoic acid
4-(1,1,2,2,2-Pentafluoroethoxy)benzoic acid
Formule: C₉H₅F₅O₃
MW: 256.126 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11858215
CAS nummer: 79865-59-1