5,7-Bis(trifluoromethyl)-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5236-250MG PC5236-1G PC5236-5G
APOSPC5236-250MGEA 103 EUR
APOSPC5236-250MG APOSPC5236-1G APOSPC5236-5G
5,7-Bis(trifluoromethyl)-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
5,7-Bis(trifluoromethyl)-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₅F₆NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00269347
CAS nummer: 240408-95-1