(L)-4,4,4,-Trifluoro-α-homoalanine, N-FMOC protected
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC5242-100MG PC5242-250MG
APOSPC5242-100MGEA 82.3 EUR
APOSPC5242-100MG APOSPC5242-250MG
(L)-4,4,4,-Trifluoro-α-homoalanine, N-FMOC protected
(L)-4,4,4,-Trifluoro-α-homoalanine, N-FMOC protected
Formule: C₁₉H₁₆F₃NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08532485
CAS nummer: 181128-48-3