3-Fluoro-2-iodo-N-methoxy-6-(trifluoromethyl)benzamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC52449-1G PC52449-250MG
APOSPC52449-1GEA 577 EUR
APOSPC52449-1G APOSPC52449-250MG
3-Fluoro-2-iodo-N-methoxy-6-(trifluoromethyl)benzamide
3-Fluoro-2-iodo-N-methoxy-6-(trifluoromethyl)benzamide
Formule: C₉H₆F₄INO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 2414146-33-9