3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzyl alcohol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC52453-1G PC52453-250MG PC52453-5G
APOSPC52453-1GEA 278 EUR
APOSPC52453-1G APOSPC52453-250MG APOSPC52453-5G
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzyl alcohol 95%
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₅BrClFO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD29036613
CAS nummer: 1809161-65-6