2-(Difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC52454-1G PC52454-250MG PC52454-5G
APOSPC52454-1GEA 366 EUR
APOSPC52454-1G APOSPC52454-250MG APOSPC52454-5G
2-(Difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid 95%
2-(Difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formule: C₉H₆F₂N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD30498045
CAS nummer: 2059954-47-9