2,6-Dichloro-4-(trifluoromethylsulphanyl)aniline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC52455-1G PC52455-250MG
APOSPC52455-1GEA 490 EUR
APOSPC52455-1G APOSPC52455-250MG
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethylsulphanyl)aniline 95%
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethylsulphanyl)aniline
Formule: C₇H₄Cl₂F₃NS
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04972800
CAS nummer: 99479-65-9