6-Ethoxy-2,3-difluoroaniline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC52456-1G PC52456-250MG PC52456-5G
APOSPC52456-1GEA 500 EUR
APOSPC52456-1G APOSPC52456-250MG APOSPC52456-5G
6-Ethoxy-2,3-difluoroaniline 95%
6-Ethoxy-2,3-difluoroaniline
Formule: C₈H₉F₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 2385070-70-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III