2,6-Dibromo-1-(pentafluorosulphur)benzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC52458-1G PC52458-250MG PC52458-5G
APOSPC52458-1GEA 191 EUR
APOSPC52458-1G APOSPC52458-250MG APOSPC52458-5G
2,6-Dibromo-1-(pentafluorosulphur)benzene 95%
2,6-Dibromo-1-(pentafluorosulphur)benzene
Formule: C₆H₃Br₂F₅S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32708477
CAS nummer: 2514942-08-4