2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)benzamide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC52459-1G PC52459-250MG
APOSPC52459-1GEA 526 EUR
APOSPC52459-1G APOSPC52459-250MG
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)benzamide 95%
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)benzamide
Formule: C₈H₄Cl₂F₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 886503-00-0