2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC52462-1G PC52462-5G
APOSPC52462-1GEA 191 EUR
APOSPC52462-1G APOSPC52462-5G
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formule: C₉H₄Cl₂F₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 886503-13-5