5-Chloro-2-fluoro-4-iodoaniline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC52463-1G PC52463-250MG PC52463-5G
APOSPC52463-1GEA 547 EUR
APOSPC52463-1G APOSPC52463-250MG APOSPC52463-5G
5-Chloro-2-fluoro-4-iodoaniline 95%
5-Chloro-2-fluoro-4-iodoaniline
Formule: C₆H₄ClFIN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 1935087-03-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III