2-(Difluoromethoxy)cinnamic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC52467-1G PC52467-5G
APOSPC52467-1GEA 141 EUR
APOSPC52467-1G APOSPC52467-5G
2-(Difluoromethoxy)cinnamic acid 95%
2-(Difluoromethoxy)cinnamic acid
Formule: C₁₀H₈F₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03419433
CAS nummer: 884-05-9