4-Fluoro-2-methylcinnamic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC52468-1G PC52468-250MG PC52468-5G PC52468-25G
APOSPC52468-1GEA 308 EUR
APOSPC52468-1G APOSPC52468-250MG APOSPC52468-5G APOSPC52468-25G
4-Fluoro-2-methylcinnamic acid 95%
4-Fluoro-2-methylcinnamic acid
Formule: C₁₀H₉FO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06205344
CAS nummer: 773129-48-9