6-Chloro-2-fluoro-3-methylcinnamic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC52469-1G PC52469-250MG PC52469-5G
APOSPC52469-1GEA 500 EUR
APOSPC52469-1G APOSPC52469-250MG APOSPC52469-5G
6-Chloro-2-fluoro-3-methylcinnamic acid 95%
6-Chloro-2-fluoro-3-methylcinnamic acid
Formule: C₁₀H₈ClFO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03002788
CAS nummer: 682804-90-6