3-Bromo-4-hydroxy-5-nitrophenylsulphur pentafluoride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Bromo-6-nitro-4-(pentafluorothio)phenol, 3-Bromo-2-hydroxy-5-(pentafluorosulphanyl)nitrobenzene
PC5247-1G PC5247-250MG
APOSPC5247-1GEA 979 EUR
APOSPC5247-1G APOSPC5247-250MG
3-Bromo-4-hydroxy-5-nitrophenylsulphur pentafluoride
3-Bromo-4-hydroxy-5-nitrophenylsulphur pentafluoride
Formule: C₆H₃BrF₅NO₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11501044
CAS nummer: 1159512-28-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III