N-Benzyl-3-(trifluoromethoxy)-DL-phenylglycine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC52472-1G PC52472-250MG PC52472-5G
APOSPC52472-1GEA 526 EUR
APOSPC52472-1G APOSPC52472-250MG APOSPC52472-5G
N-Benzyl-3-(trifluoromethoxy)-DL-phenylglycine 95%
N-Benzyl-3-(trifluoromethoxy)-DL-phenylglycine
Formule: C₁₆H₁₄F₃NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 2514942-07-3