3-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
PC52474-1G PC52474-5G PC52474-25G
APOSPC52474-1GEA 132 EUR
APOSPC52474-1G APOSPC52474-5G APOSPC52474-25G
3-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 95%
3-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Formule: C₁₁H₈F₆O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00674033
CAS nummer: 181772-16-7