4-Bromo-2-fluoro-1-phenoxybenzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC52476-1G PC52476-5G
APOSPC52476-1GEA 132 EUR
APOSPC52476-1G APOSPC52476-5G
4-Bromo-2-fluoro-1-phenoxybenzene 98%
4-Bromo-2-fluoro-1-phenoxybenzene
Formule: C₁₂H₈BrFO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 230961-77-0