2,3-Difluoro-5-ethoxytoluene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 5-Ethoxy-1,2-difluoro-3-methylbenzene
PC52479-1G PC52479-5G
APOSPC52479-1GEA 132 EUR
APOSPC52479-1G APOSPC52479-5G
2,3-Difluoro-5-ethoxytoluene 97%
2,3-Difluoro-5-ethoxytoluene
Formule: C₉H₁₀F₂O
MW: 172.172 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28788825
CAS nummer: 1803790-28-4