3-Amino-5-bromo-4-hydroxyphenylsulphur pentafluoride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5248-1G PC5248-250MG
APOSPC5248-1GEA 359 EUR
APOSPC5248-1G APOSPC5248-250MG
3-Amino-5-bromo-4-hydroxyphenylsulphur pentafluoride 95%
3-Amino-5-bromo-4-hydroxyphenylsulphur pentafluoride
Formule: C₆H₅BrF₅NOS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11501042
CAS nummer: 1159512-29-4
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable